Learn More
Ansell Guanti da esplorazione in lattice non talcati Touch N Tuff™
GREENER_CHOICE
Lightweight latex gloves feature textured fingers and tactile sensitivity for easy handling of small objects and delicate instruments.
17.95€
Specifica
Chemotherapeutic Rated No
Applicazioni Laboratory, Industrial
AQL 1.5
Monouso Single-use
Finitura esterna Partially Textured
Visualizza altre specifiche
Allerta:
This product contains natural rubber latex, a component of which may cause allergic reaction in some users. Use only as directed and in accordance with manufacturer instructions and warnings. Please consult your institution's policies regarding use of these products.
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15383567
Vedere i documenti
Ansell
69318060
X-Small
17.95€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15393567
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell
69318070
Small
17.95€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15308516
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Ansell
69318080
Medium
17.95€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15303577
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell
69318090
Large
17.95€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15313577
Vedere i documenti
Ansell
69318100
X-Large
17.95€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Soft, elastic latex material provides comfort
  • Thin, lightweight design for enhanced tactile sensitivity
  • Textured fingertips enable easy handling of small objects and tools
  • FDA standards for use in food processing
  • Ambidextrous, single-use
  • Ideal for numerous applications involving:
    • Laboratory analysis or technical work
    • Intricate parts handling
    • Food processing and handling
    • Quality control
    • Electronics assembly
    • Light-duty maintenance and cleanup
Specifica
Specifica
No
1.5
Partially Textured
0.14 mm
No
4.7 mil
Powder Free
0.14 mm
TouchNTuff™ 69-318
9,5in.
Laboratory, Industrial
Single-use
5.5 mil
No
Latex
0.12 mm
5.5 mil
No
18 MPa
24.1 cm