Learn More
Top Loading Kit, for OHAUS™ Scout STX and SKX Precision Portable Balances
For use with Scout STX and SKX series Precision Portable Balances.
Marca:  Ohaus 30269020
24.51 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15569641
  • 26.80€ / Pezzo
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Allows balance to be safely stored away when not in use.
balance, density, solids, liquid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Chinese, English (US), French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (BR), Russian, Spanish (MX)
Density Determination Kits