Learn More
Toluene, Laboratory Reagent, ≥99.3%, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
20 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless Steel Can
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Toluene |
Punto di fusione | -95°C |
Colore | Colorless |
Densità | 0.865g/mL at 25°C |
Punti di ebollizione | 110.6°C |
Quantità | 10 L |
Limite di esplosione | 0.07 |
Punto d'infiammabilità | 4°C (39.2°F) |
Punto di combustione | 997°F |
Imballaggio | Stainless Steel Can |