Learn More
Toluene, Laboratory Reagent, ≥99.3%, Honeywell™
Codice prodotto. 15601640 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
20 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless Steel Can
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Laboratory Reagent,≥99.3%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-88-3
Formula molecolare C7H8
Molecular Weight (g/mol) 92.14
Numero MDL MFCD00008512
InChI Key YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC Name toluene
SMILES CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Toluene
Punto di fusione -95°C
Colore Colorless
Densità 0.865g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 110.6°C
Quantità 20 L
Limite di esplosione 0.07
Punto d'infiammabilità 4°C (39.2°F)
Punto di combustione 997°F
Imballaggio Stainless Steel Can
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione n/D 1.496(lit.)
Formula lineare C6H5CH3
Pressione del vapore 22mmHg (20°C), 26mmHg (25°C)
Numero UN UN1294
Beilstein 635760
Peso formulazione 92.14g/mol
Percent Purity ≥99.3%
Grado Laboratory Reagent