Learn More
Toluene, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10662521
Click to view available options
Quantità:
5 L
Imballaggio:
EcoTainer Metal Safety Can
Dimensione della confezione:
5L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
High quality grade chemical that exceeds ACS specifications for laboratory and specialized industrial use.
  • Exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS)
  • Label provides an actual Lot Analysis as a guarantee of purity and consistency
  • Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications
  • Improvements developed by J.T. Baker are employed to achieve a higher degree of reliability
Specifica
Materiale o nome chimico Toluene
Punto di fusione -95°C
CAS 108-88-3
Colore Colorless
Densità 0.87g.cm3 at 20°C
Punti di ebollizione 110°C to 111°C
Quantità 5 L
Limite di esplosione 1.2 - 7 Vol %
Punto d'infiammabilità 4°C
Punto di combustione 535°C
Odore Aromatic
Imballaggio EcoTainer Metal Safety Can
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza Exceeds ACS specifications
Residuo dopo l'evaporazione Max. 0.001%
Formula molecolare C7H8
Formula lineare C6H5CH3
Numero MDL MFCD00008512
Viscosità 0.6 mPas at 20°C
Acqua Max. 0.03%
Sinonimo methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
Informazioni di solubilità 0.5g/L in water
InChI Key YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC=C1
IUPAC Name toluene
Molecular Weight (g/mol) 92.14
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
Peso formulazione 92.14g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Grado BAKER ANALYZED™
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.