Learn More
Thermo Scientific Chemicals TMB EASY, Liquid Substrate
45.35€ - 120.00€
Specifica
Punti di ebollizione | 100°C |
---|---|
Colore | Clear |
Forma | Liquid |
Quantità | 30mL |
Tipo di substrato | TMB Substrate |
Imballaggio | Glass bottle |
Requisiti di stoccaggio | 4°C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità substrato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità substrato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10215861
|
Thermo Scientific Chemicals
328030300 |
30mL |
45.35€
30mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10499081
|
Thermo Scientific Chemicals
328031000 |
100mL |
120.00€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
100°C | |
Liquid | |
TMB Substrate | |
4°C |
Clear | |
30mL | |
Glass bottle |