Learn More
Titanium wire, 0.5mm (0.02in) dia, 99.98% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Form: approx. 0.88g/m
181.00€ - 588.00€
Identificatori chimici
CAS 7440-32-6
Formula molecolare Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
Numero MDL MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11396537
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
000362.G1
1 m
181.00€
1m
11386537
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
000362.G5
5 m
588.00€
5m
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7440-32-6
47.87
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
23963
titanium
Ti
MFCD00011264,MFCD00151301
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CHEBI:33341
[Ti]
Specifica
Titanium
7440-32-6
99.98% (Metals basis)
MFCD00011264,MFCD00151301
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
titanium
23963
Odorless
Silver to Gray
Silver Gray wire
Ti
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
[Ti]
47.87
CHEBI:33341
Wire
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-142-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures