Learn More
Titanium sponge, 25.4mm (1.0 in.) & down, 99.7% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
26.00€ - 322.61€
Identificatori chimici
CAS 7440-32-6
Formula molecolare Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
Numero MDL MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11370739
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
010582.06
5 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11390739
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
010582.18
50 g
44.72€
50g
11380739
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
010582.30
250 g
110.55€
250g
11300749
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
010582.A1
1 kg
322.61€
1kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7440-32-6
47.87
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
23963
titanium
Ti
MFCD00011264,MFCD00151301
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CHEBI:33341
[Ti]
Specifica
Titanium sponge
(metals basis)
MFCD00011264,MFCD00151301
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
[Ti]
47.87
CHEBI:33341
Odorless
Sponge
7440-32-6
Ti
UN2878
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
titanium
23963
99.7%
25.4mm (1.0 in.) & down
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H228
Flammable solid.
GHS P Statement
P210-P280-P240-P241-P370+P378a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Ground/bond container and receiving equipment.
Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/ equipment.
In case of fire: Use for extinction: CO2, powder or water spray.
Warning
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TITANIUM SPONGE GRANULES
missing translation for 'einecsNumber' : 231-142-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Identificativo prodotto
  • Titanium sponge
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.