Learn More
Titanium powder, hydrided, -325 mesh, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
159.00€ - 472.00€
Identificatori chimici
CAS | 7440-32-6 |
---|---|
Formula molecolare | Ti |
Molecular Weight (g/mol) | 47.87 |
Numero MDL | MFCD00011264,MFCD00151301 |
InChI Key | RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 |
PubChem CID | 23963 |
ChEBI | CHEBI:33341 |
IUPAC Name | titanium |
SMILES | [Ti] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11334197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036678.14 |
25 g |
159.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11344197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036678.22 |
100 g |
472.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-32-6 | |
47.87 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
23963 | |
titanium |
Ti | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
CHEBI:33341 | |
[Ti] |
Specifica
Titanium powder | |
7440-32-6 | |
Ti | |
UN2546 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
titanium | |
23963 | |
99.99% | |
Odorless |
Hydrided | |
(metals basis) | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
[Ti] | |
47.87 | |
CHEBI:33341 | |
−325 Mesh | |
Powder |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H251
Self-heating: may catch fire.
P210-P222-P280-P335+P334-P370+P378q
H250-H500
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.2; Packing Group: II; Proper Shipping Name: TITANIUM POWDER, DRY
missing translation for 'einecsNumber' : 231-726-8
missing translation for 'rtecsNumber' : XR1700000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures