Learn More
Titanium powder, dehydrided, -325 mesh, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Identificatori chimici
CAS | 7440-32-6 |
---|---|
Formula molecolare | Ti |
Molecular Weight (g/mol) | 47.87 |
Numero MDL | MFCD00011264,MFCD00151301 |
InChI Key | RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 |
PubChem CID | 23963 |
ChEBI | CHEBI:33341 |
IUPAC Name | titanium |
SMILES | [Ti] |
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-32-6 | |
47.87 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
23963 | |
titanium |
Ti | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
CHEBI:33341 | |
[Ti] |
Specifica
Titanium | |
7440-32-6 | |
99.99% (Metals basis) | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
titanium | |
23963 | |
-325 Mesh | |
Dehydrided Powder |
Gray | |
Dark Gray powder | |
Ti | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
[Ti] | |
47.87 | |
CHEBI:33341 | |
Odorless |
Sicurezza e movimentazione
P210-P222-P280-P335+P334-P370+P378q
H250-H500
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.2, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-142-3
missing translation for 'rtecsNumber' : XR1700000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Titanium powder
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido piroforico Categoria 1
- Sostanza autoriscaldante Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
- H251-Autoriscaldante; può infiammarsi.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P222-Evitare il contatto con l'aria.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P235+P410-Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.
- P422-Conservare sotto gas inerte.
- P420-Conservare lontano da altri materiali.