Learn More
Titanium oxide, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. p-7051603
10 g, 10g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
For vacuum deposition | CAS: 12065-65-5
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12065-65-5
Numero MDL MFCD00210650
Sinonimo Trititanium pentoxide
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium oxide
Punto di fusione 1800°C
Nota nome Pellets, ≈8 to 9mm dia. x 7 to 9mm thick
Colore Black
Forma fisica Pellets
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare Ti3O5
Percent Purity 99.9%
Densità 4.20 g/mL
Titolo del prodotto
Titanium oxide, 99.9% (metals basis) >