Learn More
Titanium(IV) Sulfate, Technical, Solution ≈15% (w/v)
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Flacone in vetro rivestito in plastica
Specifica
Specifica
CAS | 13693-11-3 |
Colore | Colorless |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 1 L |
Numero MDL | 168084 |
Imballaggio | Flacone in vetro rivestito in plastica |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Sulfuric acid, Titanium sulfate (Ti(SiO4)2)