Learn More
Titanium(IV) oxide, rutile, 99.5% min (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
64.22€ - 461.30€
Identificatori chimici
CAS | 1317-80-2 |
---|---|
Formula molecolare | O2Ti |
Molecular Weight (g/mol) | 79.87 |
Numero MDL | MFCD00011269,MFCD00210650 |
InChI Key | GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance |
PubChem CID | 26042 |
ChEBI | CHEBI:32234 |
IUPAC Name | dioxotitanium |
SMILES | O=[Ti]=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11334698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043047.30 |
250 g |
64.22€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11324698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043047.A1 |
1 kg |
118.59€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11344698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043047.A7 |
5 kg |
461.30€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Titanium dioxide is used in paints, plastics, paper, and foods. It is used as a UV-resistant material. It shows useful applications in earth sciences. It is also useful in quantitative provenance studies. It is also useful for the photocatalytic applications. It is also useful in high temperature superconducting resonators. It is also used as a material in the memristor, a new electronic circuit element. It can be used for solar energy conversion based on dye, to cleave protein that contains the amino acid proline polymer, quantum dot sensitized nanocrystalline TiO2 solar cells using conjugated polymers as solid electrolytes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
1317-80-2 | |
79.87 | |
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N | |
26042 | |
dioxotitanium |
O2Ti | |
MFCD00011269,MFCD00210650 | |
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance | |
CHEBI:32234 | |
O=[Ti]=O |
Specifica
2500°C to 3000°C | |
1830°C to 1850°C | |
Powder | |
O2Ti | |
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance | |
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N | |
dioxotitanium | |
26042 | |
79.9 |
Titanium(IV) oxide, rutile | |
1317-80-2 | |
99.5% min (metals basis) | |
MFCD00011269,MFCD00210650 | |
Soluble in hot concentrated sulfuric acid,in hydrofluoric acid and alkali. Insoluble in water. | |
O=[Ti]=O | |
79.87 | |
CHEBI:32234 | |
4.23 |
Sicurezza e movimentazione
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H351
missing translation for 'einecsNumber' : 215-282-2
missing translation for 'rtecsNumber' : XR2275000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Titanium(IV) oxide, rutile
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Rutile