Learn More
Titanium(IV) oxide, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., USP, 99 to 100.5%, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15651390 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, 99-100.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13463-67-7
Formula molecolare O2Ti
Molecular Weight (g/mol) 79.87
Numero MDL MFCD00011269 MFCD00210650
InChI Key GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC Name dioxotitanium
SMILES O=[Ti]=O
Specifica
Punti di ebollizione >2,000°C
Materiale o nome chimico Titanium(IV) oxide
Punto di fusione >350°C (literature)
Nota nome Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, 99-100.5%
CAS max % 100.0000%
Quantità 25 kg
Intervallo percentuale saggio 99 to 100.5%
Formula lineare TiO2
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 79.87
Percent Purity 99.0 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.
Imballaggio Paper / Poly Bag
Densità 4.26 g/mL at 25 °C(lit.)