Learn More
Titanium(IV) oxide, Puratronic™, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11387067
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Titanium(IV) oxide is used in paints, varnishes, paper, plastics printing inks, sun screen, fibers, rubber, cosmetic products, anti-fogging coatings, foodstuffs, pure titanium, glass, glass ceramics, memristor, electrical ceramics, catalysts, electric conductors and chemical intermediates. It exhibit excellent photocatalytic properties (Honda-Fujishima effect) In addition, titanium dioxide is also used to cleave protein at the site where proline is present.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13463-67-7
Formula molecolare O2Ti
Molecular Weight (g/mol) 79.87
Numero MDL MFCD00011269 MFCD00210650
InChI Key GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC Name dioxotitanium
SMILES O=[Ti]=O
Specifica
Punti di ebollizione 2500°C to 3000°C
Materiale o nome chimico Titanium(IV) oxide
Punto di fusione 1830°C to 1850°C
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 99.995% (metals basis)
Informazioni di solubilità Slightly soluble in hydrofluoric acid and hot concentrated sulfuric acid. Insoluble in water,hydrochloric acid,dilute sulfuric acid,and organic solvents.
Peso formulazione 79.9
Densità 4.26 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Titanium(IV) oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Titanium dioxide