Learn More
Titanium(IV) oxide, catalyst support, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1317-70-0 | O2Ti | 79.87 g/mol
91.25€ - 827.12€
Identificatori chimici
CAS 1317-70-0
Formula molecolare O2Ti
Molecular Weight (g/mol) 79.87
Numero MDL MFCD00011269,MFCD00210650
InChI Key GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC Name dioxotitanium
SMILES O=[Ti]=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11300488
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
043828.30
250 g
91.25€
250g
11320488
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
043828.A1
1 kg
234.17€
1kg
11310488
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
043828.A7
5 kg
827.12€
5kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
1317-70-0
79.87
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
26042
dioxotitanium
O2Ti
MFCD00011269,MFCD00210650
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
CHEBI:32234
O=[Ti]=O
Specifica
Titanium(IV) oxide
Pellets
MFCD00011269,MFCD00210650
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
dioxotitanium
26042
79.9
1317-70-0
O2Ti
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
O=[Ti]=O
79.87
CHEBI:32234
Flacone in plastica
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 215-280-1
missing translation for 'rtecsNumber' : VM2940000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures