Learn More
Titanium(IV) oxide, anatase, 99.6% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11353238
Titanium(IV) oxide, anatase, 99.6% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11353238
500 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Codice prodotto. 11353238
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036199.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1317-70-0 | O2Ti | 79.87 g/mol
Titanium(IV) oxide is used as UV-resistant cloth, skin protecting cream, face washing milk, cream milk, powder make-up. It is also used as photocatalyst, self-cleaning glass, self-cleaning ceramics, antibacterial material, air purification, sewage handling, chemical industry. It is widely utilized in cosmetics, sunscreen cream, natural white moisture protection cream, beauty and whitening cream, dawn and night cream, moistening refresher, vanishing cream, chemical fiber, plastics, printing ink coating. It is likewise utilized for improving the impressionability and opacity of the paper and used for producing titanium, ferrotitanium alloy, carbide alloy etc. in the metallurgical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1317-70-0
Formula molecolare O2Ti
Molecular Weight (g/mol) 79.87
Numero MDL MFCD00011269,MFCD00210650
InChI Key GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC Name dioxotitanium
SMILES O=[Ti]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium(IV) oxide
Nota nome Anatase
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare TiO2
Indice di Merck 14,9472
Informazioni di solubilità Insoluble in water,dilute acids,organic acids,and dilute alkalis.
Peso formulazione 79.9
Percent Purity 99.6%
Odore Odorless
Densità 3.9 g/mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoM27L021 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog Number036199.22,036199.14,036199.36
Numero di lottoM24L027 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2025 Catalog Number036199.22,036199.14,036199.36
Numero di lottoU05K056 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/09/2024 Catalog Number036199.22,036199.14,036199.36
Numero di lottoU14K011 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/09/2024 Catalog Number036199.22,036199.14,036199.36
Numero di lottoY28J028 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/12/2023 Catalog Number036199.22,036199.14,036199.36
Titolo del prodotto
Titanium(IV) oxide, anatase, 99.6% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >