Learn More
Titanium(IV) oxide, 99.999%, (trace metal basis), predominantly rutile, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10698884
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13463-67-7
Formula molecolare O2Ti
Molecular Weight (g/mol) 79.87
Numero MDL MFCD00011269 MFCD00210650
InChI Key GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC Name dioxotitanium
SMILES O=[Ti]=O
Specifica
Punti di ebollizione 2900.0°C
Materiale o nome chimico Titanium(IV) oxide
Punto di fusione 1855.0°C
Nota nome 99.999%
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 99.999%
Formula lineare TiO2
Indice di Merck 15,9628
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot concentrated h2so4 and hf
Peso formulazione 79.88
Percent Purity 99.999%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 4.23
Densità 4.2300g/mL
Identificativo prodotto
  • Titanium(IV) oxide