Learn More
Titanium(IV) isobutoxide, Thermo Scientific Chemicals
41.85€ - 413.00€
Identificatori chimici
CAS 7425-80-1
Numero MDL MFCD00015045
Sinonimo tetrakis 2-methylpropyl orthosilicate, titanium iv isobutoxide, tetrakis 2-methylpropyl silicate, tetraisobutyl orthosilicate, silane, tetraisobutoxy, silicic acid tetraisobutyl ester, orthosilicic acid tetrakis 2-methylpropyl ester, silicic acid h4sio4 ,tetrakis 2-methylpropyl ester
PubChem CID 69626
IUPAC Name tetrakis(2-methylpropyl) silicate
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15413007
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
089455.18
50 g
41.85€
50g
15423007
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
089455.30
250 g
115.00€
250g
15433007
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
089455.A1
1 kg
413.00€
1kg
Descrizione
Descrizione
Titanium(IV) isobutoxide general application in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7425-80-1
tetrakis 2-methylpropyl orthosilicate, titanium iv isobutoxide, tetrakis 2-methylpropyl silicate, tetraisobutyl orthosilicate, silane, tetraisobutoxy, silicic acid tetraisobutyl ester, orthosilicic acid tetrakis 2-methylpropyl ester, silicic acid h4sio4 ,tetrakis 2-methylpropyl ester
tetrakis(2-methylpropyl) silicate
MFCD00015045
69626
Specifica
296°C
7425-80-1
Melt
Ti[(CH3)2CHCH2O]4
77°C (171°F)
Reacts with water.
CC(C)CO[Si](OCC(C)C)(OCC(C)C)OCC(C)C
320.545
340.34
Moisture sensitive
Titanium (IV) isobutoxide
Yellow
C16H36O4Si
MFCD00015045
tetrakis 2-methylpropyl orthosilicate, titanium iv isobutoxide, tetrakis 2-methylpropyl silicate, tetraisobutyl orthosilicate, silane, tetraisobutoxy, silicic acid tetraisobutyl ester, orthosilicic acid tetrakis 2-methylpropyl ester, silicic acid h4sio4 ,tetrakis 2-methylpropyl ester
QKCMIPQMYBKEPP-UHFFFAOYSA-N
tetrakis(2-methylpropyl) silicate
69626
1.495
1.02 g/mL
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H318-H335-H315
Causes serious eye damage.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
P264b-P280i-P305+P351+P338
H319
missing translation for 'einecsNumber' : 231-061-3
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
Identificativo prodotto
  • Titanium(IV) isobutoxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Titanium(IV) isobutoxide