Learn More
Titanium(IV) fluoride, 98%
Codice prodotto. p-4904559
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
CAS: 7783-63-3 | TiF4
Titanium(IV) fluoride is used for preparation of glycosyl fluorides, glycosylation, preparation of fluorohydrins, addition of carbanions to aldehydes and imines. It is a catalyst for chemoselective synthesis and deprotection of geminal diacetates of aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-63-3
Formula molecolare TiF4
Numero MDL MFCD00042545
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium(IV) fluoride
Punto di fusione 284° (sublimation)
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 123.89
Odore Odorless
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 2.798
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Titanium(IV) fluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Titanium tetrafluoride