Learn More
Titanium(IV) ethoxide, TiO{2} 33% min, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15402967
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
250 g
Titanium(IV) ethoxide is used in organic synthesis and material science. It is involved in the synthesis of anti-perspirants and antifungal agents. Furthermore, it is used to prepare carbon films in association with silicon dioxide. It is also used as a precursor for the synthesis of Ti4+ ions titanium nanoparticles by various methods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3087-36-3
Formula molecolare C8H20O4Ti
Molecular Weight (g/mol) 228.111
Numero MDL MFCD00009071
InChI Key JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo titanium iv ethoxide, ethyl titanate, titanium tetraethoxide, titanium ethoxide, tetraethyl titanate, titanium iv ethanolate, titanium 4+ tetraethanolate, titanium 4+ ethanolate
PubChem CID 76524
IUPAC Name ethanolate;titanium(4+)
SMILES CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Ti+4]
Specifica
Punti di ebollizione 150°C to 152°C (10mmHg)
Materiale o nome chimico Titanium (IV) ethoxide
Punto di fusione -40°C
Colore Yellow
Forma fisica Liquid
Quantità 50 g
Formula lineare Ti(OCH2CH3)4
Numero UN UN2924
Punto d'infiammabilità 28°C (84°F)
Informazioni di solubilità Soluble in organic solvents; Decomposes in water.
Peso formulazione 228.15
Concentration or Composition (by Analyte or Components) TiO2 33% min
Odore Alcohol-like
Indice di rifrazione 1.5043
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 1.088 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Titanium(IV) ethoxide, TiO2 33% min
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Titanium(IV) ethoxide, Titanium(IV) isopropoxide