Learn More
Titanium(IV) chloride, 99.0% min, typically 99.6%, Thermo Scientific Chemicals
For Use in Manufacture of Titanium Pigments and Metal, As a Catalyst in organic Syntheses, in Iridescent Glass
34.60€ - 526.00€
Identificatori chimici
CAS 7550-45-0
Formula molecolare Cl4Ti
Molecular Weight (g/mol) 189.667
Numero MDL MFCD00011267
InChI Key XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
PubChem CID 160960
IUPAC Name titanio(4+); tetracloruro
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15401077
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
014713.AE
100 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15411077
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
014713.K2
1 L Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15421077
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
014713.L7
3 x 1 L Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
In manufacture of titanium pigments and metal, as a catalyst in organic syntheses, in iridescent glass, as a smoke screenTitanium(IV) chloride is used to make titanium metal, pigment titanium dioxide and is used in smoke screens. It is involved in the activation of pyrrolidines for better conversion through a modified Bouveault reaction, to the corresponding alpha, alpha -dimethylamines. In organometllic chemistry, it is used to prepare complexes like titanocene dichloride, which is a precursor to Ziegler-Natta catalysts. Tebbe’s reagent is an aluminum containing derivative of titanocene used for the olefination reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7550-45-0
189.667
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
160960
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Cl4Ti
MFCD00011267
titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
titanio(4+); tetracloruro
Specifica
136°C to 137°C
25°C
Yellow
99.0% min., typically 99.6%
MFCD00011267
Soluble in dilute hydrochloric acid,alcohol and alkalies.Miscible with ethanol,hydrochloric acid and organic solvents.
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
189.667
189.69
Moisture sensitive
1.726 g/cm3
Titanium(IV) chloride
7550-45-0
Liquid
Cl4Ti
titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
titanio(4+); tetracloruro
160960
1.61
Colorless to yellow liquid
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P260-P264b-P271-P280-P284-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H330-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1, Packing Group: I
missing translation for 'einecsNumber' : 231-441-9
missing translation for 'rtecsNumber' : XR1925000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures