Learn More
Titanium(III) oxide, 99.8% (metals basis) Codice prodotto.: 11374889
Titanium(III) oxide, 99.8% (metals basis)
Codice prodotto. 11374889
250 g, 250g
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11374889
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 077127.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1344-54-3 | O3Ti2 | 143.731 g/mol
Titanium(III) oxide is used to study the bioacceptability of medical implant surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1344-54-3
Formula molecolare O3Ti2
Molecular Weight (g/mol) 143.731
Numero MDL MFCD00036278
InChI Key GQUJEMVIKWQAEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo titanium iii oxide, oxo oxotitaniooxy titanium, oxo-oxotitaniooxy titanium, titanium sesquioxide, titatnum iii oxide, ti2o3 nanoparticle, ti2o3, titanium oxide ti2o3, titanium iii oxide nanoparticle, titanium iii oxide trace metals basis 50g
PubChem CID 123111
IUPAC Name oxo(oxotitaniooxy)titanium
SMILES O=[Ti]O[Ti]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium (III) oxide
Punto di fusione 2130°C (decomposition)
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 143.8
Percent Purity 99.8%
Odore Odorless
Densità 4.6 g/mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoU29K005 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/09/2024 Catalog Number077127.30,077127.18
Numero di lottoU05K006 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/08/2024 Catalog Number077127.30,077127.18
Numero di lottoQ12K013 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog Number077127.30,077127.18
Numero di lottoZ07J045 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/01/2024 Catalog Number077127.30,077127.18
Numero di lottoZ28E017 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/09/2022 Catalog Number077127.30,077127.18
Titolo del prodotto
Titanium(III) oxide, 99.8% (metals basis) >