Learn More
Titanium(III) fluoride, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10320854 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13470-08-1
Formula molecolare F3Ti
Molecular Weight (g/mol) 104.9
Numero MDL MFCD00042544
Specifica
Punti di ebollizione 1400°C
Materiale o nome chimico Titanium(III) fluoride
Punto di fusione 1200°C
Colore Brown to Red
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (ex F)
Formula lineare TiF3
Informazioni di solubilità Solubility in water: hydrolyses
Peso formulazione 104.9
Percent Purity 98%
Identificazione Confirmed
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Titanium(III) fluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.