Learn More
Titanium(III) chloride-Aluminum(III) chloride, TiCl{3} 76.0-78.5%
Codice prodotto. p-7122657
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Used as a catalyst in the production of polypropylene. | CAS: 12003-13-3 | AlCl12Ti3 | 595.98 g/mol
Titanium(III) chloride-Aluminum(III) chloride, TiCl{3} 76.0-78.5% is used as a catalyst in the production of polypropylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12003-13-3
Formula molecolare AlCl12Ti3
Molecular Weight (g/mol) 595.98
Numero MDL MFCD00145412
InChI Key KSKPGAGLAZXNEO-UHFFFAOYSA-H
IUPAC Name titanium(4+) aluminium(3+) heptachloride
SMILES Cl[Al](Cl)Cl.Cl[Ti](Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium(III) Chloride-Aluminum(III) Chloride
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 76.0 to 78.5%
Sinonimo Titanium aluminum chloride
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 596.15
Sensibilità Air and moisture sensitive
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Titanium(III) chloride-Aluminum(III) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .