Learn More
Titanium granules, 99.99% (metals basis excluding Na and K), Thermo Scientific Chemicals
182.91€ - 466.32€
Identificatori chimici
CAS | 7440-32-6 |
---|---|
Formula molecolare | Ti |
Molecular Weight (g/mol) | 47.87 |
Numero MDL | MFCD00011264,MFCD00151301 |
InChI Key | RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 |
PubChem CID | 23963 |
ChEBI | CHEBI:33341 |
IUPAC Name | titanium |
SMILES | [Ti] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11314637
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039677.18 |
50 g |
182.91€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11334637
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039677.30 |
250 g |
466.32€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-32-6 | |
47.87 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
23963 | |
titanium |
Ti | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
CHEBI:33341 | |
[Ti] |
Specifica
Titanium granules | |
(metals basis excluding Na and K) | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
titanium | |
23963 | |
99.99% | |
Granular |
7440-32-6 | |
Ti | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
[Ti] | |
47.87 | |
CHEBI:33341 | |
Odorless |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-142-3
missing translation for 'rtecsNumber' : XR1700000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures