Learn More
Titanium gauze, 50 mesh woven from 0.102mm (0.004in) dia wire, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
233.16€ - 976.86€
Identificatori chimici
CAS 7440-32-6
Formula molecolare Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
Numero MDL MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11325217
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
040921.FL
75 x 75 mm
233.16€
Pezzo
11335217
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
040921.GT
150 x 150 mm
572.85€
Pezzo
11345217
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
040921.HB
300 x 300 mm
976.86€
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7440-32-6
47.87
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
23963
titanium
Ti
MFCD00011264,MFCD00151301
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CHEBI:33341
[Ti]
Specifica
Titanium gauze
7440-32-6
MFCD00011264,MFCD00151301
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
titanium
23963
50 Mesh
Wire Cloth
Woven from 0.102mm (0.004 in.) dia. wire
Ti
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
[Ti]
47.87
CHEBI:33341
Odorless
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-142-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures