Learn More
Titanium foil, 0.127mm (0.005in) thick, annealed, 99.99+% (metals basis)
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
79.80€ - 640.00€
Identificatori chimici
CAS 7440-32-6
Formula molecolare Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
Numero MDL MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15407015
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
045584.FF
25 x 25 mm
79.80€
Pezzo
15417015
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
045584.FI
50 x 50 mm
215.00€
Pezzo
15427015
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
045584.GH
100 x 100 mm
640.00€
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-142-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Titanium foil, 0.127mm (0.005in) thick, annealed, 99.99+% (metals basis)