Learn More
Titanium(diisopropoxide) bis(2,4-pentanedionate), 75% in isopropanol
Codice prodotto. 11423760
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
CAS: 17927-72-9 | C16H28O6Ti
Titanium(diisopropoxide) bis(2,4-pentanedionate) is used as catalyst, used in sol-gel, coating, primer and crosslinking.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17927-72-9
Formula molecolare C16H28O6Ti
Numero MDL MFCD00000031
Sinonimo Titanium diisopropoxide bis(acetylacetonate); Bis(acetylacetonato)diisopropoxytitanium(IV)
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium (diisopropoxide) bis (2,4-pentanedionate)
Colore Brown
Forma fisica Liquid
Quantità 500 g
Numero UN UN1219
Punto d'infiammabilità 18°C (61°F)
Informazioni di solubilità Hydrolyze with water.
Peso formulazione 364.3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 75% in isopropanol
Odore Alcohol-like
Indice di rifrazione 1.494
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 1.010 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Titanium(diisopropoxide) bis(2,4-pentanedionate), 75% in isopropanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Titanium(diisopropoxide) bis(2,4-pentanedionate), isopropanol