Learn More
Titanium carbide, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11339307
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Used in preparation of cermets and abrasion-resistant surface coating on metal parts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12070-08-5
Formula molecolare CTi
Molecular Weight (g/mol) 59.88
Numero MDL MFCD00011268
InChI Key YXIVWSJCLXKLJL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name methanidylidynetitaniumylium
SMILES [C-]#[Ti+]
Specifica
Punti di ebollizione 4820°C
Materiale o nome chimico Titanium carbide
Punto di fusione ∽3140°C
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 99.5% (metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 59.91
Densità 4.93
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Titanium carbide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Titanium carbide