Learn More
Titanium boride, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11371139
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Titanium boride is used in seals wear parts and cutting tools. It is used to make ballistic armour due to its high hardness. It is used to constitute composite materials in which the presence of the material serves to increase strength and fracture toughness of the matrix.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12045-63-5
Formula molecolare B2Ti
Molecular Weight (g/mol) 69.487
Numero MDL MFCD00049595
InChI Key QYEXBYZXHDUPRC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo titanium boride,
PubChem CID 131664302
IUPAC Name boron;titanium
SMILES [B].[B].[Ti]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium Boride
Punto di fusione 3225°C
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Informazioni di solubilità Soluble in hydrogen peroxide and sulfuric acid.
Peso formulazione 69.5
Densità 4.38