Learn More
Titanium aluminide, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11378117
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Used in aircraft turbine engines, exhaust valves and turbochargers for passenger vehicle engines, intermediate process for some mill products.
Titanium aluminide is used in aircraft turbine engines, exhaust valves and turbochargers for passenger vehicle engines, intermediate process for some mill products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12004-78-3
Formula molecolare Al3Ti
Molecular Weight (g/mol) 128.812
Numero MDL MFCD00054094
InChI Key OQPDWFJSZHWILH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo titanium aluminum, aluminum, compd. with titanium 3:1, aluminum; titanium, aluminum, compound with titanium 3:1
PubChem CID 6336852
IUPAC Name aluminum;titanium
SMILES [Al].[Al].[Al].[Ti]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium aluminide
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Numero UN UN3178
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Percent Purity 99.5%
Imballaggio Flacone in plastica