Learn More
Titanium aluminide, -325 mesh, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11399259
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 12003-96-2 | AlTi3+3 | 170.583 g/mol
It finds use in several applications including automobiles and aircraft. Also used in air frames, investment casting, turbocharger rotors, and wire/fiber metal matrix composites
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12003-96-2
Formula molecolare AlTi3+3
Molecular Weight (g/mol) 170.583
Numero MDL MFCD00210656
InChI Key JRDVYNLVMWVSFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum 3+ ion trititanium, aluminum, compd. with titanium 1:1
PubChem CID 44153015
IUPAC Name aluminum;titanium
SMILES [Al+3].[Ti].[Ti].[Ti]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium aluminide
Quantità 50 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3089
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Percent Purity 99.5%
Odore Odorless
Sensibilità Air Sensitive