Learn More
Epredia™ TissueLoc™ Cassette IV Biopsy Cassettes
For biopsy tissue samples, these cassettes have a back-edge lid hinge with loose-packed lids that are available in 12 different color varieties
284.00€
Specifica
Chiusura inclusa Yes
Quantità 1000/Cs.
Stile pori Small Squares
Tipo di chiusura Separate Lid, Back Hinge
Compatibilità con PrintMate No
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
16384156
Vedere i documenti
Epredia™
B851925BE
Beige
284.00€
pezzi 1000
16394156
Vedere i documenti
Epredia™
B851925BL
Blue
284.00€
pezzi 1000
16304166
Vedere i documenti
Epredia™
B851925GN
Green
284.00€
pezzi 1000
16314166
Vedere i documenti
Epredia™
B851925GY
Gray
284.00€
pezzi 1000
16324166
Vedere i documenti
Epredia™
B851925LA
Lavender
284.00€
pezzi 1000
16334166
Vedere i documenti
Epredia™
B851925LG
Light Green
284.00€
pezzi 1000
16344166
Vedere i documenti
Epredia™
B851925LI
Lilac
284.00€
pezzi 1000
16354166
Vedere i documenti
Epredia™
B851925OR
Orange
284.00€
pezzi 1000
16364166
Vedere i documenti
Epredia™
B851925PK
Pink
284.00€
pezzi 1000
16374166
Vedere i documenti
Epredia™
B851925TN
Tan
284.00€
pezzi 1000
16384166
Vedere i documenti
Epredia™
B851925WH
White
284.00€
pezzi 1000
16394166
Vedere i documenti
Epredia™
B851925YW
Yellow
284.00€
pezzi 1000
Descrizione
Descrizione
Printing
  • Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality
  • Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime
Grossing, Processing and Embedding
  • Cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange
  • Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples
Sectioning
  • Precision engineering for solid connection to microtomes
Archiving
  • Cassette surface texture optimizes scannability for archiving
Specifica
Specifica
Yes
Small Squares
No
1000/Cs.
Separate Lid, Back Hinge
TissueLoc Cassette IV with Color-Matched Lids