Learn More
Epredia™ Tissue-Loc™ HistoScreen™ Cassettes, Blue
Handle small biopsies and fragile specimens with Epredia™ Tissue-Loc™ HistoScreen™ Cassettes, the ultimate cassettes for specimen security.
Marca:  Epredia™ C-1000-GY
Codice prodotto. 12678346
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Saves time, offers the greatest specimen security, and provides ease of use
  • Provides an inner chamber lined with a “see-through" mesh for easy identification of specimens
  • Eliminates the need for messy sponges or lens paper
  • Ensures tissues are safely processed as cassettes will not pop open during processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Mesh Pore Insert
Gray
HistoScreen™ Cassette