Learn More
Thermo Scientific™ Tissue Culture Bucket for Thermo Scientific™ Sorvall™ Four-Place Swinging Bucket Rotors
Marca:  Thermo Scientific™ 75006497
Codice prodotto. 10187201
  • 720.59€ / Pezzo
The Academic Best Buy Book 2025
Usa il codice promozionale 25081 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
For use with Four-Place Swinging Bucket Rotors 75-006-445 and 75-006-434
  • Maximum speed/force: 3750rpm/3350xG
  • Accepts 250mL conical tissue culture tubes
  • Max. tube O.D. × L: 62 × 173mm
Order Info
Buckets sold individually; order correct quantity to equip rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Swinging bucket rotor