Learn More
Sampling Systems™ Tip for PowderThief Sampler 12.5mm Diameter
Extensively used throughout the pharmaceutical, chemical and food industries around the world. Sampling Systems™ Tip for PowderThief Sampler 12.5mm Diameter allow a single sampler to be used to accurately sample a range of different volumes.
58.55€
Specifica
Product Type Tip
Materiale Stainless Steel (316L)
Da utilizzare con (applicazione) Powder sampling
Diametro (sistema metrico) 12.5 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15809191
Vedere i documenti
Sampling Systems™
1030AT-100
1 mL
58.55€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-08-2025
Aggiungi al carrello
15879181
Vedere i documenti
Sampling Systems™
1030AT-025
0.25 mL
58.55€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-09-2025
Aggiungi al carrello
15889181
Vedere i documenti
Sampling Systems™
1030AT-050
0.5 mL
58.55€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-09-2025
Aggiungi al carrello
15899181
Vedere i documenti
Sampling Systems™
1030AT-075
0.75 mL
58.55€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made from high quality 316L stainless steel
  • Wide range of sample sizes
  • Wide range of sampler lengths
  • Easy to use
  • A range of tips that let a single sampler be used to accurately sample a range of different volumes
Specifica
Specifica
Tip
Stainless Steel (316L)
Powder sampling
12.5 mm