Learn More
Tin wire, 0.5mm (0.02in) dia, Puratronic™, 99.9985% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
44.62€ - 327.63€
Identificatori chimici
CAS 7440-31-5
Formula molecolare Sn
Molecular Weight (g/mol) 118.71
Numero MDL MFCD00133862
InChI Key ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC Name tin
SMILES [Sn]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11396358
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
011906.G1
1 m
44.62€
1m
11316368
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
011906.G5
5 m
73.26€
5m
11306368
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
011906.G9
25 m
327.63€
25m
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7440-31-5
118.71
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
5352426
tin
Sn
MFCD00133862
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CHEBI:32990
[Sn]
Specifica
Tin wire
7440-31-5
Sn
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
[Sn]
118.71
CHEBI:32990
Puratronic™
≈1.43g/m
0.5mm (0.02 in.) dia.
(metals basis)
MFCD00133862
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
tin
5352426
99.9985%
Odorless
Wire
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 23-141-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures