Learn More
Tin selenide, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1315-06-6 | H2SeSn | 199.70 g/mol
123.62€ - 439.19€
Identificatori chimici
CAS | 1315-06-6 |
---|---|
Formula molecolare | SnSe |
Molecular Weight (g/mol) | 197.65 |
Numero MDL | MFCD00054049 |
InChI Key | MFIWAIVSOUGHLI-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | selenoxo-lambda~2~-stannane |
SMILES | [Se]=[SnH2] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11363477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018781.06 |
5 g |
123.62€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11353477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018781.14 |
25 g |
439.19€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Tin selenide finds application in low- cost photovoltaics devices and memory-switching devices. It acts as a solid-state lubricant. It is also used for solar cells and anodes for lithium-ion batteries. Further, it is a narrow band-gap semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
1315-06-6 | |
197.65 | |
MFIWAIVSOUGHLI-UHFFFAOYSA-N | |
[Se]=[SnH2] |
SnSe | |
MFCD00054049 | |
selenoxo-lambda~2~-stannane |
Specifica
Tin selenide | |
1315-06-6 | |
99.999% (metals basis) | |
MFCD00054049 | |
MFIWAIVSOUGHLI-UHFFFAOYSA-N | |
selenoxo-lambda~2~-stannane | |
197.65 |
861°C | |
Pieces | |
SnSe | |
Insoluble in water. Soluble in aqua regia,alkali sulfides,and alkali selenides. | |
[Se]=[SnH2] | |
197.65 |
Sicurezza e movimentazione
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 9; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-257-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures