Learn More
Tin(IV) tert-pentyloxide, 5% w/v in 2-methyl-2-butanol, 99% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7050342
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
5mL
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00145409
Specifica
Materiale o nome chimico Tin(IV) tert-pentyloxide
Punti di ebollizione 100°C (0.2 mmHg)
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 5 mL
Numero UN UN3274
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 467.27
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid