Learn More
Tin(IV) oxide, 99.9%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 18282-10-5 | O2Sn | 150.71 g/mol
62.21€ - 191.96€
Identificatori chimici
CAS 18282-10-5
Formula molecolare O2Sn
Molecular Weight (g/mol) 150.71
Numero MDL MFCD00011244
InChI Key XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
PubChem CID 29011
ChEBI CHEBI:52991
IUPAC Name stannanedione
SMILES O=[Sn]=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10092990
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
223681000
100 g Flacone in plastica
62.21€
100g
10637382
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
223685000
500 g Flacone in plastica
191.96€
500g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
Specifica
Identificatori chimici
18282-10-5
150.71
XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
29011
stannanedione
O2Sn
MFCD00011244
tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
CHEBI:52991
O=[Sn]=O
Specifica
Tin(IV) oxide
18282-10-5
Powder
O2Sn
MFCD00011244
tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
stannanedione
29011
150.69
Base per metalli in tracce
6.9500g/mL
99.9%
White to Gray
99.9%
SnO2
15, 8905
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slowly soluble in sodium hydroxide solution, insoluble in alcohol and cold acids
O=[Sn]=O
150.71
CHEBI:52991
99.9%
6.95
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 242-159-0
missing translation for 'rtecsNumber' : XQ4000000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identificativo prodotto
  • Tin(IV) oxide