Learn More
Tin(IV) iodide, 99+%, -10 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10434325
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
CAS: 7790-47-8 | H4I4Sn | 630.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-47-8
Formula molecolare H4I4Sn
Molecular Weight (g/mol) 630.36
Numero MDL MFCD00036272
InChI Key ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide
PubChem CID 24631
IUPAC Name tetraiodostannane
SMILES [Sn].I.I.I.I
Specifica
Punti di ebollizione 364°C
Materiale o nome chimico Tin(IV) iodide
Punto di fusione 144°C
Colore Brown
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Argentometry)
Formula lineare SnI4
Indice di Merck 15, 8904
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,chloroform,ether and,carbon disulfide
Peso formulazione 626.31
Percent Purity ≥99%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tin(IV) iodide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.