Learn More
Tin(IV) iodide, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11334809
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Used in chemical research and as a food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-47-8
Formula molecolare H4I4Sn
Molecular Weight (g/mol) 630.36
Numero MDL MFCD00036272
InChI Key ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide
PubChem CID 24631
IUPAC Name tetraiodostannane
SMILES [Sn].I.I.I.I
Specifica
Punti di ebollizione 340°C
Materiale o nome chimico Tin (IV) iodide
Punto di fusione ∼143°C
Colore Red
Forma fisica Crystalline
Quantità 50 g
Formula lineare SnI4
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,8777
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol,benzene,CS2,chloroform,and ether; Decomposes in water
Peso formulazione 626.31
Percent Purity 95%
Indice di rifrazione 2.106
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 4.46 g/mL