Learn More
Tin(IV) fluoride, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Friedel-Crafts catalyst
109.00€ - 427.00€
Identificatori chimici
CAS 7783-62-2
Numero MDL MFCD00042541
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11322158
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
013063.04
2 g
109.00€
2g
11332158
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
013063.09
10 g
427.00€
10g
Descrizione
Descrizione
It is used as Friedel-Crafts catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7783-62-2
MFCD00042541
Specifica
Tin(IV) fluoride
7783-62-2
(metals basis)
UN2923
194.68
Moisture sensitive
705°C (sublimation)
Crystalline
MFCD00042541
14,8776
99%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H300-H314-H318
Fatal if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLIDS, TOXIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-016-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures