Learn More
Tin(Iv) Chloride Pentahydrate, Pure, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073615 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
100 g, 100g
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Identificatori chimici
CAS 10026-06-9
Formula molecolare Cl4H10O5Sn
Molecular Weight (g/mol) 350.59
Numero MDL MFCD00149864
InChI Key KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo tin iv chloride pentahydrate, tetrachlorostannane pentahydrate, tin chloride pentahydrate, stannic chloride pentahydrate, stannane, tetrachloro-, pentahydrate, ccris 6330, tin iv chloride, pentahydrate 1:4:5, cl4sn.5h2o, stannic chloride 5h2o
PubChem CID 61442
IUPAC Name tin(4+) pentahydrate tetrachloride
SMILES O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4]
Specifica
Punto di fusione 56°C
Colore White
pH 2
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 100 g
Peso formulazione 350.57g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tin(IV) chloride pentahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Tin(Iv) Chloride Pentahydrate, Pure, Fisher Chemical™ >