Learn More
Tin(IV) chloride, 99%, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11944181
Click to view available options
Quantità:
10 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7646-78-8
Formula molecolare Cl4Sn
Molecular Weight (g/mol) 260.52
InChI Key HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4
PubChem CID 24287
IUPAC Name tetrachlorostannane
SMILES Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 114.0°C
Materiale o nome chimico Tin(IV) chloride
Punto di fusione -33.0°C
Colore Brown-Red
Forma fisica Solution
Quantità 2.5 L
Intervallo percentuale saggio 98.5 to 101.5% (Argentometry)
Formula lineare SnCl4
Fieser 01,1111; 03,269; 05,627; 06,553; 07,342; 09,436; 11,522; 12,486; 13,14; 14,304; 15,311; 17,335
Indice di Merck 15,8901
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in carbon disulfide, alcohol, carbon, tetrachloride, benzene, toluene, acetone, kerosene, and gasoline
Peso formulazione 260.52
Percent Purity 99%
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 2.22
Densità 2.2200g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tin(IV) chloride, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .