Learn More
Tin(IV) acetate, Thermo Scientific Chemicals
186.00€ - 796.00€
Identificatori chimici
CAS 2800-96-6
Formula molecolare C8H12O8Sn
Molecular Weight (g/mol) 354.886
Numero MDL MFCD00014976
InChI Key YJGJRYWNNHUESM-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo tin iv acetate, tin acetate, tetraacetoxystannane, tin-iv-acetate, acmc-20ajhv, tin 4+ ion tetraacetate, tetraacetoxytin, tin 4+ tetraacetate
PubChem CID 9863446
IUPAC Name tin(4+);tetraacetate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Sn+4]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11473860
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
089921.06
5 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11483860
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
089921.14
25 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Tin(IV) acetate is used to prepare tin-based oxides (Sn-Zn-P-O), which is a negative electrodes for rechargeable lithium batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
2800-96-6
354.886
YJGJRYWNNHUESM-UHFFFAOYSA-J
9863446
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Sn+4]
C8H12O8Sn
MFCD00014976
tin iv acetate, tin acetate, tetraacetoxystannane, tin-iv-acetate, acmc-20ajhv, tin 4+ ion tetraacetate, tetraacetoxytin, tin 4+ tetraacetate
tin(4+);tetraacetate
Specifica
Tin(IV) Acetate
2800-96-6
C8H12O8Sn
tin iv acetate, tin acetate, tetraacetoxystannane, tin-iv-acetate, acmc-20ajhv, tin 4+ ion tetraacetate, tetraacetoxytin, tin 4+ tetraacetate
YJGJRYWNNHUESM-UHFFFAOYSA-J
tin(4+);tetraacetate
9863446
Hygroscopic
232°C to 233°C
Crystalline
MFCD00014976
Soluble in acetone and benzene.
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Sn+4]
354.886
354.89
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures