Learn More
Tin(IV) acetate, 98%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10431913
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
CAS: 2800-96-6 | C8H12O8Sn | 354.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2800-96-6
Formula molecolare C8H12O8Sn
Molecular Weight (g/mol) 354.89
Numero MDL MFCD00014976
InChI Key YJGJRYWNNHUESM-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo tin iv acetate, tin acetate, tetraacetoxystannane, tin-iv-acetate, acmc-20ajhv, tin 4+ ion tetraacetate, tetraacetoxytin, tin 4+ tetraacetate
PubChem CID 9863446
IUPAC Name tin(4+);tetraacetate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Sn+4]
Specifica
Materiale o nome chimico Tin(IV) acetate
Punto di fusione 231.0°C to 237.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare (CH3COO)4Sn
Beilstein 02, III, 134
Informazioni di solubilità Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: hydroylsis with water to sn(iv) oxide hydrate and, acetic acid;, soluble in acetone, benzene;, less soluble in carbon tetrachloride
Peso formulazione 354.89
Percent Purity 98%
Grado Ultrapuro
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tin(IV) acetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • EUH044-Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.