Learn More
Tin(II) tartrate hydrate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11314537
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 815-85-0 | C4H4O6Sn | 266.78 g/mol
It is used for dyeing and printing textiles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 815-85-0
Formula molecolare C4H4O6Sn
Molecular Weight (g/mol) 266.78
Numero MDL MFCD00054358
InChI Key YXTDAZMTQFUZHK-UHFFFAOYNA-L
Sinonimo unii-6js9u5611x, stannous tartrate, tin tartrate, tartaric acid, tin 2+ salt 1:1, r-r*,r*-2,3-dihydroxybutanedioic acid, tin r-r*,r*-tartrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, r-r*,r*-, tin 2+ salt 1:1, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-theta-theta,theta-, tin 2++ salt 1:1
PubChem CID 66545835
IUPAC Name (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate;tin(2+)
SMILES [Sn++].OC(C(O)C([O-])=O)C([O-])=O
Especificaciones
Materiale o nome chimico Tin(II) tartrate hydrate
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Indice di Merck 14,8792
Informazioni di solubilità slightly soluble in water.
Peso formulazione 266.76 (Anhydrous)
Percent Purity 95%
Odore Odorless
Sensibilità Air Sensitive
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado