Learn More
Tin(II) stearate, Thermo Scientific™
65.10€ - 245.00€
Identificatori chimici
CAS 6994-59-8
Formula molecolare C36H70O4Sn
Molecular Weight (g/mol) 685.662
Numero MDL MFCD00050720
InChI Key CYCFYXLDTSNTGP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo tin distearate, pure, tin ii stearate, stannous stearate, octadecanoate; tin 2+, acmc-1bh23, distearic acid tin ii salt, tin, ion sn2+ bis formula 300
PubChem CID 2734723
IUPAC Name octadecanoate;tin(2+)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Sn+2]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11324537
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
039605.22
100 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11334537
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
039605.36
500 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Identificatori chimici
6994-59-8
685.662
CYCFYXLDTSNTGP-UHFFFAOYSA-L
2734723
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Sn+2]
C36H70O4Sn
MFCD00050720
tin distearate, pure, tin ii stearate, stannous stearate, octadecanoate; tin 2+, acmc-1bh23, distearic acid tin ii salt, tin, ion sn2+ bis formula 300
octadecanoate;tin(2+)
Specifica
Tin(II) stearate
C36H70O4Sn
UN3146
Insoluble in water.
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Sn+2]
685.662
685.69
6994-59-8
MFCD00050720
tin distearate, pure, tin ii stearate, stannous stearate, octadecanoate; tin 2+, acmc-1bh23, distearic acid tin ii salt, tin, ion sn2+ bis formula 300
CYCFYXLDTSNTGP-UHFFFAOYSA-L
octadecanoate;tin(2+)
2734723
Chunks and/or Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ORGANOTIN COMPOUNDS, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-570-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures